4-Aminophtalimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
A17051.06 A17051.14
A17051.06EA 84.3 EUR InStock
A17051.06 A17051.14
4-Aminophtalimide 97%
4-Aminophthalimide
Purity: 97% CAS No.: 3676-85-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 289-291° MDL No.: MFCD00041854
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 447 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 289…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041854
Numéro CAS: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité