Acide 3,3'-thiodipropionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30 A17220.0B
A17220.30EA 33.3 EUR InStock
A17220.30 A17220.0B
Acide 3,3'-thiodipropionique ≥98%
Acide 3,3'-thiodipropionique
Purity: 98% CAS No.: 111-17-1 Molecular Formula: C6H10O4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 127-134° Beilstein Reference: 1210299 Merck Reference: 14,9332 MDL No.: MFCD00002781
Formule: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…134 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002781
Numéro CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 14,9332
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité