1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17225.06 A17225.03
A17225.06EA 149 EUR InStock
A17225.06 A17225.03
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène ≥99%
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène
Purity: 99% CAS No.: 1450-63-1 Molecular Formula: C28H22 Formula Weight: 358.48 Melting Point: 197-202° MDL No.: MFCD00004766
Formule: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
MW: 358,48 g/mol
Point d'ébullition: 556 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 197…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004766
Numéro CAS: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité