2-Chlorobenzothiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17762.06 A17762.14 A17762.22
A17762.06EA 38.5 EUR InStock
A17762.06 A17762.14 A17762.22
2-Chlorobenzothiazole ≥98%
2-Chlorobenzothiazole
Purity: 98+% CAS No.: 615-20-3 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 141°/30mm Beilstein Reference: 116316 MDL No.: MFCD00005776
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 1.370
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005776
Numéro CAS: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité