A17864.06
A17864.14
A17864.22
A17864.06EA
37
EUR
InStock
A17864.06
A17864.14
A17864.22
Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté ≥98%
Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté
Purity: 98%
CAS No.: 17787-40-5
Molecular Formula: (CH3)4NF.4H2O
Formula Weight: 165.21 (93.14anhy)
Flash Point: 110°(230°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3916184
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149968