Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(2,6-Dichlorophényl)thiourée2,6-Dichlorophénylthiourée

A18117.06EA 63.8 EUR InStock
A18117.06
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée ≥99%
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée


Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221,11 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041156
Numéro CAS: 6590-91-6
EINECS: 000-000-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité