2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18554.06EA 168 EUR InStock
A18554.06 A18554.03 A18554.14
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formule: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152229
Numéro CAS: 15864-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité