3,7,11,15-Tétraméthylhexadec-1-ène-3-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
A18583.09 A18583.18
A18583.09EA 34.5 EUR InStock
A18583.09 A18583.18
3,7,11,15-Tétraméthylhexadec-1-ène-3-ol 95%
3,7,11,15-Tétraméthylhexadec-1-ène-3-ol
Purity: 95% CAS No.: 505-32-8 Molecular Formula: C20H40O Formula Weight: 296.54 Refractive Index: 1.4571 Boiling Point: 125-128°/0.06mm Merck Reference: 14,5198 MDL No.: MFCD00048380
Formule: C₂₀H₄₀O
MW: 296,54 g/mol
Point d'ébullition: 125…128 °C (0.06 mmHg)
Densité: 0.8519
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048380
Numéro CAS: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
Merck Index: 14,5198
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité