α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18780.06EA 47 EUR InStock
A18780.06 A18780.14
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène ≥98%
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,497
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039741
Numéro CAS: 393-09-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité