Naphtalène-1,8-dicarboximide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18856.09 A18856.18 A18856.30
A18856.09EA 60.2 EUR InStock
A18856.09 A18856.18 A18856.30
Naphtalène-1,8-dicarboximide ≥98%
Naphtalène-1,8-dicarboximide
Purity: 98% CAS No.: 81-83-4 Molecular Formula: C12H7NO2 Formula Weight: 197.20 Melting Point: 299-303° Beilstein Reference: 153150
Formule: C₁₂H₇NO₂
Point d'ébullition: 475 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 299…303 °C
Densité: 1.482 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006920
Numéro CAS: 81-83-4
EINECS: 201-379-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité