4-Chlorobutyronitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18942.0B A18942.18 A18942.30
A18942.0BEA 499 EUR InStock
A18942.0B A18942.18 A18942.30
4-Chlorobutyronitrile ≥97%
4-Chlorobutyronitrile
Purity: 97% CAS No.: 628-20-6 Molecular Formula: C4H6ClN Formula Weight: 103.55 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 1633582 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001972
Formule: C₄H₆ClN
MW: 103,55 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.084
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001972
Numéro CAS: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité