Acide undéc-10-énoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19122.0B A19122.30
A19122.0BEA 102 EUR InStock
A19122.0B A19122.30
Acide undéc-10-énoïque ≥99%
Acide undéc-10-énoïque
Purity: 99% CAS No.: 112-38-9 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.4493 Melting Point: 22-25° Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 1762631 Merck Reference: 14,9848 MDL No.: MFCD00004442
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 126…128 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 0.910
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004442
Numéro CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 14,9848
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité