Ácido 5-bromo-2-tenoico ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
A19242.03 A19242.06 A19242.14
A19242.03EA 32.2 EUR InStock
A19242.03 A19242.06 A19242.14
Ácido 5-bromo-2-tenoico ≥98%
Ácido 5-bromo-2-tenoico
Purity: 98% CAS No.: 7311-63-9 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 118364
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079725
Numéro CAS: 7311-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité