Triphénylsilanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19284.06 A19284.14 A19284.22
A19284.06EA 24.8 EUR InStock
A19284.06 A19284.14 A19284.22
Triphénylsilanol ≥98%
Triphénylsilanol
Purity: 98% CAS No.: 791-31-1 Molecular Formula: C18H16OSi Formula Weight: 276.41 Melting Point: 149-154° Beilstein Reference: 985007
Formule: C₁₈H₁₆OSi
Point de fusion: 149…154 °C
Densité: 1.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002102
Numéro CAS: 791-31-1
EINECS: 212-339-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité