N-Aminophtalimide 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19914.06 A19914.09 A19914.18
A19914.06EA 52.5 EUR InStock
A19914.06 A19914.09 A19914.18
N-Aminophtalimide 94%
N-Aminophtalimide
Purity: 94% CAS No.: 1875-48-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 383756 MDL No.: MFCD00005895
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 391 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00005895
Numéro CAS: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité