4-Hexynylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20019.03 B20019.06
B20019.03EA 36.3 EUR InStock
B20019.03 B20019.06
4-Hexynylbenzène ≥99%
4-Hexynylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 34298-75-4 Molecular Formula: C6H5(CH2)3C≡CCH3 Formula Weight: 158.25 MDL No.: MFCD00026982
Formule: (C₆H₅)(CH₂)₃CCCH₃
MW: 158,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026982
Numéro CAS: 34298-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité