3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20567.06 B20567.14 B20567.22
B20567.06EA 52.4 EUR InStock
B20567.06 B20567.14 B20567.22
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 55809-36-4 Molecular Formula: C7H12N2O Formula Weight: 140.19 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 1100990
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,19 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055620
Numéro CAS: 55809-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité