α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20641.06 B20641.14
B20641.06EA 52.7 EUR InStock
B20641.06 B20641.14
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 17201-43-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 636717 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001829
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001829
Numéro CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité