Propionate de propyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20680.AK B20680.AU
B20680.AKEA 62 EUR InStock
B20680.AK B20680.AU
Propionate de propyle ≥99%
Propionate de propyle
Purity: 99% CAS No.: 106-36-5 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 19°(67°F) Refractive Index: 1.3930 Melting Point: -76° Boiling Point: 122-124° Merck Reference: 14,7867 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009373
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.881
Point d'éclair: 19 °C (67 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009373
Numéro CAS: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7867
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité