3,5-Dichlorosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20941.14EA 133 EUR InStock
B20941.14 B20941.22 B20941.06
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde ≥98%
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 723 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003320
Numéro CAS: 90-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité