Squalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20944.22 B20944.36
B20944.22EA 57.5 EUR InStock
B20944.22 B20944.36
Squalène ≥98%
Squalène
Purity: 98% CAS No.: 111-02-4 Molecular Formula: C30H50 Formula Weight: 410.73 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 218°(424°F) Refractive Index: 1.4955 Melting Point: -75° Boiling Point: 285°/25mm Merck Reference: 14,8768 MDL No.: MFCD00008912
Biosynthetic precursor to all steroids
Formule: C₃₀H₅₀
Point d'ébullition: 285 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.855
Point d'éclair: 218 °C (424 °F)
Numéro MDL: MFCD00008912
Numéro CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 14,8768
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité