1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
Stabilization: Stabilised with copper
B20984.06 B20984.14
B20984.06EA 47 EUR InStock
B20984.06 B20984.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane ≥97% stabilisé
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 2043-57-4 Molecular Formula: CF3(CF2)5CH2CH2I Formula Weight: 474.00 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3600 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1887105 MDL No.: MFCD00039410
Formule: C₈H₄F₁₃I
MW: 474 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Point de fusion: ∼ 20 °C
Densité: 1.940
Point d'éclair: 150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039410
Numéro CAS: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité