5-Chloro-2-méthylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21036.03 B21036.06
B21036.03EA 74.3 EUR InStock
B21036.03 B21036.06
5-Chloro-2-méthylindole ≥98%
5-Chloro-2-méthylindole
Purity: 98% CAS No.: 1075-35-0 Molecular Formula: C9H8ClN Formula Weight: 165.62 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD00005619
Formule: C₉H₈ClN
Point d'ébullition: 130…140 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005619
Numéro CAS: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité