4-(Dimethylamino)azobenzène indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
B21145.14 B21145.22 B21145.36
B21145.14EA 26.5 EUR InStock
B21145.14 B21145.22 B21145.36
4-(Dimethylamino)azobenzène indicateur
4-(Dimethylamino)azobenzène
CAS No.: 60-11-7 Molecular Formula: C14H15N3 Formula Weight: 225.30 Odour: Odourless Melting Point: 110-112° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol. Beilstein Reference: 746016 Merck Reference: 14,3229 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008308
Formule: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…112 °C (dec.)
Densité: 1.2233 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008308
Numéro CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3229
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité