3,3'-Dinitrobenzophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(3-nitrophényl)cétone
B21153.06EA 53.2 EUR InStock
B21153.06
3,3'-Dinitrobenzophénone 96%
3,3'-Dinitrobenzophénone
Formule: C₁₃H₈N₂O₅
MW: 272,22 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039740
Numéro CAS: 21222-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité