Acide 3-formylbenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21277.03 B21277.06 B21277.14
B21277.03EA 60.8 EUR InStock
B21277.03 B21277.06 B21277.14
Acide 3-formylbenzoïque ≥97%
Acide 3-formylbenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 619-21-6 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 2206413
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039575
Numéro CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité