Dibenzyle diséléniure 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21278.03 B21278.06 B21278.14
B21278.03EA 33.1 EUR InStock
B21278.03 B21278.06 B21278.14
Dibenzyle diséléniure 95%
Dibenzyle diséléniure
Purity: 95% CAS No.: 1482-82-2 Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5 Formula Weight: 340.18 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 1877745 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00004767
Formule: C₁₄H₁₄Se₂
Point de fusion: 91…93 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004767
Numéro CAS: 1482-82-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité