N-(Hydroxyméthyl)phtalimide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21292.22EA 77.9 EUR InStock
B21292.22 B21292.36 B21292.14
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide ≥97%
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point d'ébullition: 415 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005899
Numéro CAS: 118-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité