6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidine-4-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitropyrimidine-4,6-diol
B21312.14EA 105 EUR InStock
B21312.14
6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidine-4-one ≥98%
6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 157,09 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006110
Numéro CAS: 2164-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité