1,3-Diméthylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21329.0B B21329.30 B21329.36
B21329.0BEA 66 EUR InStock
B21329.0B B21329.30 B21329.36
1,3-Diméthylurée ≥98%
1,3-Diméthylurée
Purity: 98% CAS No.: 96-31-1 Molecular Formula: (CH3NH)2C=O Formula Weight: 88.11 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 100-104° Boiling Point: 268-270° dec. Beilstein Reference: 1740672 MDL No.: MFCD00008286
Formule: C₃H₈N₂O
Point d'ébullition: 268…270 °C (dec.)
Point de fusion: 100…104 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008286
Numéro CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité