2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21335.14 B21335.22
B21335.14EA 31.6 EUR InStock
B21335.14 B21335.22
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Purity: 97% CAS No.: 121-66-4 Molecular Formula: C3H3N3O2S Formula Weight: 145.14 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 126797 Merck Reference: 14,457 MDL No.: MFCD00005326
Formule: C₃H₃N₃O₂S
MW: 145,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 202 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005326
Numéro CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Merck Index: 14,457
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité