5-Méthoxy-2-méthylindole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21348.03 B21348.06
B21348.03EA 46.8 EUR InStock
B21348.03 B21348.06
5-Méthoxy-2-méthylindole ≥99%
5-Méthoxy-2-méthylindole
Purity: 99+% CAS No.: 1076-74-0 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00005620
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point d'ébullition: 145 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 85…88 °C
Numéro MDL: MFCD00005620
Numéro CAS: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité