Thiophène-2-éthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21562.14EA 135 EUR InStock
B21562.14 B21562.06 B21562.22
Thiophène-2-éthanol ≥98%
Thiophène-2-éthanol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C (12 mmHg)
Densité: 1,150
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005462
Numéro CAS: 5402-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité