Diméthylsulfone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21747.0B B21747.30
B21747.0BEA 152 EUR InStock
B21747.0B B21747.30
Diméthylsulfone ≥99%
Diméthylsulfone
Purity: 99% CAS No.: 67-71-0 Molecular Formula: C2H6O2S Formula Weight: 94.13 Flash Point: 143°(289°F) Odour: Odourless Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1737717 Merck Reference: 14,3258 MDL No.: MFCD00007566
Formule: C₂H₆O₂S
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 1.45
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007566
Numéro CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 14,3258
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité