Dichloroacétate de sodium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21827.09 B21827.18 B21827.30
B21827.09EA 73.2 EUR InStock
B21827.09 B21827.18 B21827.30
Dichloroacétate de sodium ≥97%
Dichloroacétate de sodium
Purity: 97% CAS No.: 2156-56-1 Molecular Formula: Cl2CHCO2Na Formula Weight: 150.93 Melting Point: 197-199° dec. MDL No.: MFCD00070489
Formule: C₂HCl₂NaO₂
Point de fusion: 197…199 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070489
Numéro CAS: 2156-56-1
EINECS: 218-461-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité