1,3-Diacétylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzene-1,3-bis(acetyl)
B21880.03 B21880.06
B21880.03EA 27.8 EUR InStock
B21880.03 B21880.06
1,3-Diacétylbenzène ≥97%
1,3-Diacétylbenzène
Purity: 97% CAS No.: 6781-42-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 150-155°/15mm Beilstein Reference: 2042511 MDL No.: MFCD00008740
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 150…155 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 35…37 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008740
Numéro CAS: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité