Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22174.09EA 55.1 EUR InStock
B22174.09 B22174.18
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007449
Numéro CAS: 15084-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité