Chloroformiate de butyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
B22215.0B B22215.22 B22215.30
B22215.0BEA 142 EUR InStock
B22215.0B B22215.22 B22215.30
Chloroformiate de butyle ≥98%
Chloroformiate de butyle
Purity: 98% CAS No.: 592-34-7 Molecular Formula: ClCO2CH2CH2CH2CH3 Formula Weight: 136.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Acrid Melting Point: -70° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 605635 UN No.: 2743 MDL No.: MFCD00000650
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 1.060
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Numéro MDL: MFCD00000650
Numéro CAS: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
ONU: 2743
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité