2-Méthyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22415.06 B22415.14
B22415.06EA 84 EUR InStock
B22415.06 B22415.14
2-Méthyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
2-Méthyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 5683-43-2 Molecular Formula: C9H8NO Formula Weight: 146.17 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00022848
Formule: C₈H₆N₂O₃
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022848
Numéro CAS: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité