Hex-5-ène-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
B22505.06 B22505.14
B22505.06EA 34.6 EUR InStock
B22505.06 B22505.14
Hex-5-ène-2-one ≥98%
Hex-5-ène-2-one
Purity: 98+% CAS No.: 109-49-9 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Like ketone Boiling Point: 127-128° Beilstein Reference: 1699137 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008793
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C
Densité: 0.847
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008793
Numéro CAS: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité