2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22705.14 B22705.03 B22705.06
B22705.14EA 346 EUR InStock
B22705.14 B22705.03 B22705.06
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1445-39-2 Molecular Formula: C4H4IN3 Formula Weight: 221.00 Melting Point: 217-220° MDL No.: MFCD01075666
Formule: C₄H₄IN₃
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 217…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075666
Numéro CAS: 1445-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité