Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylphenylammonium chloride, Phenyltrimethylammonium chloride
B22851.22 B22851.36
B22851.22EA 37.4 EUR InStock
B22851.22 B22851.36
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98%
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium
Purity: 98+% CAS No.: 138-24-9 Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Cl Formula Weight: 171.67 Melting Point: ca 236° subl. Beilstein Reference: 3572527 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011790
Formule: C₉H₁₄ClN
MW: 171,67 g/mol
Point de fusion: ∼ 236 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011790
Numéro CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité