p-Toluonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23029.0B B23029.18 B23029.30
B23029.0BEA 383 EUR InStock
B23029.0B B23029.18 B23029.30
p-Toluonitrile ≥98%
p-Toluonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 104-85-8 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 507386 Merck Reference: 14,9538 MDL No.: MFCD00001827
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0.981
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001827
Numéro CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 14,9538
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité