N-Isopropylbenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
B23243.22 B23243.36
B23243.22EA 61.4 EUR InStock
B23243.22 B23243.36
N-Isopropylbenzylamine 97%
N-Isopropylbenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 102-97-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 87°(190°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 199-201° MDL No.: MFCD00008863
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 199…201 °C
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 0.910
Point d'éclair: 87 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008863
Numéro CAS: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité