4-Chlorobenzhydrol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophenyl phenyl carbinol, 4-Chlorobenzhydryl alcohol, 4-Chloro-α-phenylbenzyl alcohol, p-Chlorobenzhydrol, 4-Chlorodiphenylmethanol
B23691.06 B23691.14 B23691.22
B23691.06EA 40.8 EUR InStock
B23691.06 B23691.14 B23691.22
4-Chlorobenzhydrol ≥98%
4-Chlorobenzhydrol
Purity: 98% CAS No.: 119-56-2 Molecular Formula: C13H11ClO Formula Weight: 218.68 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 150-151°/2.6mm MDL No.: MFCD00004491
Formule: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218,68 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C (2.6 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004491
Numéro CAS: 119-56-2
EINECS: 204-333-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité