2-Méthylfuranne ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 150-400 ppm
B23692.AKEA 48.2 EUR InStock
B23692.AK B23692.AU
2-Méthylfuranne ≥98% stabilisé
2-Méthylfuranne
Formule: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,910
Point d'éclair: –30 °C (–22 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003248
Numéro CAS: 534-22-5
ONU: 2301
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité