1-Adamantaneméthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
B23831.06 B23831.14
B23831.06EA 61.7 EUR InStock
B23831.06 B23831.14
1-Adamantaneméthanol ≥98%
1-Adamantanemethanol
Purity: 98% CAS No.: 770-71-8 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.26 Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 1853339
Formule: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074751
Numéro CAS: 770-71-8
EINECS: 212-225-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité