3-Bromopropiononitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23998.22 B23998.14
B23998.22EA 184 EUR InStock
B23998.22 B23998.14
3-Bromopropiononitrile 97%
3-Bromopropiononitrile
Purity: 98% CAS No.: 2417-90-5 Molecular Formula: BrCH2CH2CN Formula Weight: 133.98 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4810 Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 1738565 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001951
Formule: BrH₂CCH₂CN
Point d'ébullition: 200 °C
Densité: 1.615
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001951
Numéro CAS: 2417-90-5
EINECS: 219-332-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité