Ethylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Ethylurea, N-Ethylurea
B24040.22 B24040.36 B24040.14
B24040.22EA 152 EUR InStock
B24040.22 B24040.36 B24040.14
Ethylurée ≥98%
Ethylurée
Purity: 98% CAS No.: 625-52-5 Molecular Formula: CH3CH2NHCONH2 Formula Weight: 88.11 Melting Point: 88-94° Beilstein Reference: 1740512
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…94 °C
Densité: 1.213 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007953
Numéro CAS: 625-52-5
EINECS: 210-898-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité