1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24075.06EA 58.7 EUR InStock
B24075.06 B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formule: C₆H₄F₉I
MW: 373,99 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,940
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039409
Numéro CAS: 2043-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité